Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Tira de sujeción H
Soporte con cubierta de gomaespuma para fijar recipientes verticales.
83.10€ - 92.20€
Especificaciones
Tipo de producto Tira de sujeción
Para utilizar con (aplicación) Fijación de recipientes verticales
Incluye Cubierta de gomaespuma
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
10267461
Ver documentos
Edmund Bühler GmbH™
0050 400
Agitador SM
92.20€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Añadir a la cesta
10165841
Ver documentos
Edmund Bühler GmbH™
0050 118
Combifix KS
83.10€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cubierta de gomaespuma
  • Fija recipientes verticales
  • Para su uso con una gran variedad de agitadores
Especificaciones
Especificaciones
Tira de sujeción
Fijación de recipientes verticales
Cubierta de gomaespuma