Learn More
Hirschmann™ Probetas de mezclado de clase A con tapón de polietileno y graduaciones de color azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A con tapón de polipropileno esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
Marca: Hirschmann™ 2340160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Graduación de punto principal, azul
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Hexagonal | |
Redondo | |
±0,1 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
10 ml | |
Tapón de polietileno | |
0,2 ml |
Azul | |
Probeta mezcladora graduada | |
Vidrio | |
Clase A | |
160 mm | |
Polietileno |