Learn More
Hirschmann™ Probetas de mezclado de clase A con tapón de polietileno y graduaciones de color azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A con tapón de polipropileno esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
54.85€ - 228.00€
Specifications
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Color de escala | Azul |
Forma | Redondo |
Tipo | Probeta mezcladora graduada |
Material | Vidrio |
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Price | Quantity & Availability | ||||
10668281
|
Hirschmann™
2340193 |
1000 ml | 10 ml |
132.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11746672
|
Hirschmann™
2340160 |
10 ml | 0,2 ml |
54.85€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10253051
|
Hirschmann™
2340194 |
2000 ml | 20 ml |
228.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11786672
|
Hirschmann™
2340186 |
250 ml | 2 ml |
106.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11796672
|
Hirschmann™
2340190 |
500 ml | 5 ml |
147.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11756672
|
Hirschmann™
2340170 |
25 ml | 0,5 ml |
58.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11766672
|
Hirschmann™
2340175 |
50 ml | 1 ml |
65.40€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11776672
|
Hirschmann™
2340180 |
100 mL | 1 mL |
72.70€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Description
- Graduación de punto principal, azul
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Hexagonal | |
Redondo | |
Vidrio | |
Clase A | |
Polietileno |
Azul | |
Probeta mezcladora graduada | |
DIN EN ISO 4788 | |
Tapón de polietileno |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction