Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca: BRAND™ 34728
89.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Probeta graduada de perfil alto con boquilla
- Fabricación en PMP (polimetilpenteno)
- Base hexagonal
- Escala grabada en azul
- Cumple con DIN 12 681 ISO 6706
- La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
- Limpiar a una temperatura máxima 60 °de C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
50 ml | |
10/paquete | |
10 paquetes | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
Azul | |
200 mm |
±1 ml | |
Clase B | |
1 ml | |
±1 ml | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |