Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca: BRAND™ 34754
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Probeta graduada de perfil alto con boquilla
- Fabricación en PMP (polimetilpenteno)
- Base hexagonal
- Escala grabada en azul
- Cumple con DIN 12 681 ISO 6706
- La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
- Limpiar a una temperatura máxima 60 °de C para conservar las marcas e inscripciones
Especificaciones
500 ml | |
5/paquete | |
5 paquetes | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
Azul | |
360 mm |
±5 ml | |
Clase B | |
5 ml | |
±5 ml | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |