Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Clay (Ruffneck)
El talón reforzado junto con la suela absorbente de impactos mantiene los tobillos, las tibias y las articulaciones sin tensiones ni lesiones.
Marca: Emma Safety Footwear 916546-43
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck / nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |
Cordones | |
Clay (Ruffneck) | |
Nobuck, Nobuck engrasado | |
Acero |