Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Clay (Ruffneck)
El talón reforzado junto con la suela absorbente de impactos mantiene los tobillos, las tibias y las articulaciones sin tensiones ni lesiones.
112.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Diseñar | Clay (Ruffneck) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999071
|
Emma Safety Footwear
916546-39 |
39 | N/A | ||||||
15909081
|
Emma Safety Footwear
916546-40 |
40 | N/A | ||||||
15919081
|
Emma Safety Footwear
916546-41 |
41 | N/A | ||||||
15929081
|
Emma Safety Footwear
916546-42 |
42 | N/A | ||||||
15939081
|
Emma Safety Footwear
916546-43 |
43 | N/A | ||||||
15949081
|
Emma Safety Footwear
916546-45 |
45 | N/A | ||||||
15959081
|
Emma Safety Footwear
916546-46 |
46 | N/A | ||||||
15969081
|
Emma Safety Footwear
916546-47 |
47 | N/A | ||||||
15979081
|
Emma Safety Footwear
916546-48 |
48 | N/A | ||||||
15989081
|
Emma Safety Footwear
916546-49 |
49 | N/A | ||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck / nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- 3M™ Bandas reflectantes
- Certificación ESD
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Acero |
Cordones | |
Clay (Ruffneck) | |
Nobuck, Nobuck engrasado |