Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento
Mezcle, dispense y almacene polvos y líquidos sin dificultad. Los frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento Azpack ™ pueden marcarse con un rotulador para identificar el contenido de los frascos.
35.05€ - 66.20€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio sodocálcico |
Color del tapón | Blanco |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12347138
|
Azpack™
12347138 |
30 ml | 33/R3 |
45.40€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12357138
|
Azpack™
12357138 |
60 ml | 38/R3 |
44.85€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12367138
|
Azpack™
12367138 |
120 ml | 38/R3 |
62.10€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11526903
|
Azpack™
11526903 |
180 ml | 48/R3 | N/A | |||||
12387138
|
Azpack™
12387138 |
250 ml | 48/R3 |
37.35€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11546903
|
Azpack™
11546903 |
500 ml | 58/R3 |
66.20€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco
- Cuello ancho con hombros corto y curvos
- Incluye tapón sin revestimiento de polipropileno
- El tapón blanco es ideal para escribir en él
Especificaciones
Transparente | |
Blanco | |
Ancha | |
Polipropileno |
Vidrio sodocálcico | |
Sí | |
Sin septum | |
Tapón de rosca |