Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP ni ftalato Cleargreen
Ideales para investigación, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio
Marca:  Masterflex™ 96605-41
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11779639
  • 232.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Translúcidos, inodoros.
  • Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
  • Certificados conforme con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A.
  • Cumplen con REACH y RoHS.
  • Esterilización: Esterilice en autoclave u óxido de etileno.
Especificaciones
Especificaciones
Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP
Esterilizable en autoclave
PVC
3,175 mm
-58 °F
Autoclave u óxido de etileno
de 73 °C
Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
19,1 mm
25,4 mm
Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio.
-50 °C
165 °F