Learn More
Masterflex™ Tubos sin DEHP ni ftalato Cleargreen
Ideales para investigación, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, medioambientales y generales de laboratorio
61.65€ - 291.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP |
---|---|
Descripción | Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | PVC |
Para utilizar con (aplicación) | Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11719639
|
Masterflex™
96605-29 |
8,0 mm | 11,2 mm |
84.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11789629
|
Masterflex™
96605-22 |
4,8 mm | 8,0 mm |
61.65€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11709639
|
Masterflex™
96605-27 |
6,3 mm | 12,8 mm |
93.95€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11739639
|
Masterflex™
96605-33 |
9,5 mm | 15,9 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11749639
|
Masterflex™
96605-35 |
12,8 mm | 15,9 mm |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11759639
|
Masterflex™
96605-37 |
12,8 mm | 19,1 mm |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11769639
|
Masterflex™
96605-39 |
15,9 mm | 22,3 mm |
198.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11779639
|
Masterflex™
96605-41 |
19,1 mm | 25,4 mm |
232.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11789639
|
Masterflex™
96605-43 |
25,4 mm | 31,8 mm |
291.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-03-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Translúcidos, inodoros.
- Baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles.
- Certificados conforme con la FDA, la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), 3A.
- Cumplen con REACH y RoHS.
- Esterilización: Esterilice en autoclave u óxido de etileno.
Spezifikation
Farmacopea Europea; sin ftalato; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; sin DEHP | |
Esterilizable en autoclave | |
Investigación de laboratorio, alimentos y bebidas, aplicaciones farmacéuticas, ambientales y generales de laboratorio. | |
-50 °C | |
165 °F |
Translúcidos, inodoros, baja absorción de agua, bajo nivel de extraíbles. | |
PVC | |
-58 °F | |
Autoclave u óxido de etileno | |
de 73 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.