Learn More
Boruro de cobalto, 99 %, Thermo Scientific™
64.80€ - 222.00€
CAS 12619-68-0
Fórmula molecular B2Co3+6
Peso molecular (g/mol) 198.42
Número MDL MFCD00146483
Clave InChI QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo boron;cobalt 2+
PubChem CID 121233614
Nombre IUPAC boro;cobalto(2+)
SMILES [B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11372208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013117.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11362208
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
013117.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
12619-68-0
198.42
QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
121233614
[B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
B2Co3+6
MFCD00146483
boron;cobalt 2+
boro;cobalto(2+)
Especificaciones
Cobalt boride
Gris
MFCD00146483
Insoluble in water.
[B].[B].[Co+2].[Co+2].[Co+2]
198.42
99%
12619-68-0
B2Co3+6
boron;cobalt 2+
QSOMCIJHXYGMAO-UHFFFAOYSA-N
boro;cobalto(2+)
121233614
Odorless
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H350-H317
May cause cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 235-722-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes