Learn More
Cloruro de cobalto(II), Honeywell™
Purum p.a., anhidro, ≥98,0 % (KT)
102.07€ - 408.16€
CAS | 7646-79-9 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2Co |
Peso molecular (g/mol) | 129.83 |
Número MDL | MFCD00010938 |
Clave InChI | GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride |
Nombre IUPAC | dicloruro de λ²-cobalto (2+) |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Co++] |
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
7646-79-9 | |
129.83 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
dicloruro de λ²-cobalto (2+) |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] |
Especificaciones
Cobalt(II) chloride | |
Cl2Co | |
MFCD00010938 | |
cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride | |
[Cl-].[Cl-].[Co++] | |
129.83 | |
≥98% (KT) |
7646-79-9 | |
CoCl2 | |
UN3077 | |
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L | |
dicloruro de λ²-cobalto (2+) | |
129.84g/mol | |
40 mmHg (0°C) |
Seguridad y manipulación
P201-P261-P273-P280-P284
missing translation for 'rtecsNumber' : GF9800000