Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cobalto(II) hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
52.34€ - 200.00€
CAS | 206986-92-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H6CoF12O5 |
Peso molecular (g/mol) | 493.07 |
Número MDL | MFCD00150649,MFCD00042510 |
Clave InChI | POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate |
PubChem CID | 16212172 |
Nombre IUPAC | bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one) cobalt hydrate |
SMILES | O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
206986-92-7 | |
493.07 | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
16212172 | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C10H6CoF12O5 | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one) cobalt hydrate |
Especificaciones
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate | |
206986-92-7 | |
Polvo | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
It is insoluble in water. | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
493.07 | |
473.04 (Anhydrous) | |
Odorless |
173°C to 179°C | |
Naranja | |
C10H6CoF12O5 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
bis(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hydroxypent-3-en-2-one) cobalt hydrate | |
16212172 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H351-H315-H319-H317-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H350
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes