Learn More
Contec™ Toallas Anticon™ Gold HeavyWeight™
Minimice las partículas y fibras no deseadas al limpiar en aplicaciones ISO clase 1 a 4. Las toallitas Anticon™ de la serie Gold Heavyweight utilizan una tecnología patentada y una alta capacidad de absorción para un control superior de derrames. Cuentan con una alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
Marca: Contec™ 492224-790
335.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Minimice las partículas y fibras no deseadas al limpiar en aplicaciones ISO clase 1 a 4. Las toallitas Anticon™ de la serie Gold Heavyweight utilizan una tecnología patentada y una alta capacidad de absorción para un control superior de derrames. Cuentan con una alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
- Compuestas al 100 % de poliéster de filamento continuo y especialmente procesadas para una limpieza y absorbencia superiores
- Cuentan con una construcción con tejido doble interlock de filamento continuo.
- Número bajo de partículas y fibras submicrométricas
- Bordes sellados para reducir la generación de partículas y fibras
- Alta capacidad de absorción y rápida tasa de adsorción para un control superior de los derrames.
- Alta resistencia a la tracción para eliminar desgarros y enganches en aplicaciones de limpieza difíciles.
- Lavado en sala limpia
Compliance
Probadas de acuerdo con las prácticas recomendadas del IEST para la evaluación de materiales de limpieza para entornos críticos.
Especificaciones
Toallitas de Doble Tejido Interlock Anticon™ Gold | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
140 | |
Blanco | |
Ideal para su uso en los entornos de sala blanca más críticos | |
100 toallitas/bolsa (2 bolsas interiores de 50) |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
ISO Clase 1 a 4 | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Semiconductores, microelectrónica y dispositivos médicos | |
No estéril |