Learn More
Contec™ Toallitas de microfibra MicroGenesis™
Pick up and retain particles, dust, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications. MicroGenesis™ Microfiber Wipes utilize 100% polyester microfiber yarn knitted into a thermally bonded polypropylene substrate. This structure applies microfiber only to the wiping surface where it is needed while sealing the base of each stitch in a thermally bonded base.
Marca: Contec™ LWMM0300
410.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para aplicaciones secas donde la recogida y retención de partículas es fundamental
- Diseñadas con pelo de microfelpa para recoger y retener partículas de manera rápida y eficiente, aquello por lo que la microfibra es conocido
- Utilice la máxima cantidad de microfibra para recoger y retener partículas, polvo y otros contaminantes en salas limpias y otras aplicaciones críticas.
- En algunas aplicaciones el rendimiento seco del producto puede permitir la eliminación de costosos productos químicos de limpieza.
- El procesamiento exclusivo de Contec proporciona a las toallitas MicroGenesis excelentes características de absorción, lo que hace que sean perfectas para múltiples aplicaciones y sectores.
- Compatibles con una amplia gama de desinfectantes, productos químicos y soluciones
- Seguras para su uso con todos los desinfectantes, lo que incluye lejía y amonio cuaternario
- Fabricación de pastillas y productos farmacéuticos en polvo fino
- Residuos de polvo generados y depositados en equipos, suelos, paredes y techos
- Eliminación de grasa del equipo de producción entre lotes fabricados
- Limpieza de cristales y gafas
- Sala limpia general
- Recogida y retirada de derrames
- Limpieza de suelos en seco y en húmedo
- Limpieza y pulido de acero inoxidable
Especificaciones
Paños de microfibra | |
46 cm | |
25 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
46 x 25 cm (18 x 10 in) | |
100/bolsa, 4 bolsas/caja | |
No estéril |
18 in | |
10 in | |
Microfibra de poliéster | |
Un solo uso | |
Perfectas para recoger partículas y residuos de polvo generados y depositados en equipos, suelos, paredes y techos | |
1-ply |