Learn More
Contec™ Toallitas de microfibra MicroGenesis™
Pick up and retain particles, dust, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications. MicroGenesis™ Microfiber Wipes utilize 100% polyester microfiber yarn knitted into a thermally bonded polypropylene substrate. This structure applies microfiber only to the wiping surface where it is needed while sealing the base of each stitch in a thermally bonded base.
539.00€ - 626.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paños de microfibra |
---|---|
Anchura (imperial) | 10 in |
Anchura (métrico) | 25 cm |
Material | Microfibra de poliéster |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16645524
![]() ![]() |
Contec™
LWMM0300 |
46 x 25 cm (18 x 10 in) |
539.00€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16635524
![]() ![]() |
Contec™
LWMM0100 |
31 x 25 cm (12 x 10 in) |
626.00€
paquete de 800 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- For dry applications where particle pick-up and retention is critical
- Designed with a micro-terry pile to give the fast and efficient pick up and retention of particles for which microfiber is known
- Deliver the maximum amount of microfiber to pick-up and retain particles, dust, and other contaminants in cleanrooms and other critical applications
- In some applications the dry performance of the product may allow for the elimination of costly cleaning chemicals
- Contec's unique processing gives the MicroGenesis wipe excellent sorbency characteristics, making it ideal for multiple applications and industries
- Compatible with wide range of disinfectants, chemicals and solutions
- Safe for use with all disinfectants including bleach and quaternary ammonium
- Tablet Manufacturing and Fine Powdered Pharmaceuticals
- Powder residue generated and deposited on equipment, floors, walls, and ceilings
- Grease removal from production equipment between manufactured lots
- Glass and goggle cleaning
- General cleanroom
- Spill pick up and removal
- Wet and dry floor cleaning
- Stainless steel cleaning and polishing
Especificaciones
Paños de microfibra | |
25 cm | |
No esterilizable en autoclave | |
Perfectas para recoger partículas y residuos de polvo generados y depositados en equipos, suelos, paredes y techos | |
No estéril |
10 in | |
Microfibra de poliéster | |
Un solo uso | |
1-ply |