Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros
Resisten los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave
Marca: Corning™ 9999-381M
181.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
Especificaciones
Negro | |
12/paq. | |
38-430 | |
Screw Cap |
Resina fenólica | |
Caucho | |
27 mm |