Learn More
Corning™ Tapones de rosca fenólicos negros
Resisten los efectos de la temperatura y del vapor en la esterilización en autoclave
35.72€ - 184.90€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Resina fenólica |
Material de revestimiento | Caucho |
Tipo de producto | Screw Cap |
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17293594
![]() |
Corning™
9999-281 |
28-410 | 12/paq. |
35.72€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17223604
![]() |
Corning™
9999-40 |
40-400 | 72/paq. |
184.90€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17263594
![]() |
Corning™
9999-182 |
18-415 | 32/paq. |
89.65€
paquete de 192 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10632044
![]() |
Corning™
9999-152 |
15-415 | 288/Paq. |
82.35€
paquete de 288 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17213604
![]() |
Corning™
9999-381M |
38-430 | 12/paq. |
182.48€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envoi: 02-01-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Estos tapones están fabricados con una resina especialmente formulada para resistir los efectos de la temperatura y el vapor en la esterilización en autoclave. Los tapones tienen un revestimiento blanco de caucho pegado.
Especificaciones
Negro | |
Resina fenólica | |
Caucho | |
Screw Cap |