Learn More
Corning™ Frascos para centrífuga de policarbonato (PC): transparentes
Los frascos de centrífuga de fondo plano transparentes están disponibles con un tapón de junta tórica de silicona de alto rendimiento o con un tapón de rosca estándar, en función del modelo
Marca: Corning™ 431846
Descripción
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
Especificaciones
16 oz, 500 ml | |
16 oz | |
Tapón de junta tórica de silicona | |
24/caja | |
No estéril | |
De 25 a 450 ml | |
Sí | |
Ancha | |
Polipropileno |
500 ml | |
Transparente | |
Policarbonato | |
4/Paq. | |
Naranja | |
Esterilizables en autoclave | |
13.700 x g | |
Cilíndrico | |
Tapón de junta tórica |