Learn More
Corning™ Frascos para centrífuga de policarbonato (PC): transparentes
Los frascos de centrífuga de fondo plano transparentes están disponibles con un tapón de junta tórica de silicona de alto rendimiento o con un tapón de rosca estándar, en función del modelo
73.93€ - 607.96€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Policarbonato |
N.° por paquete | 4/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Naranja |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15118219
|
Corning™
431842 |
250 ml | Tapón de junta tórica de silicona | ||||||
15639186
|
Corning™
431847 |
500 ml | Tapón de rosca |
73.93€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15629186
|
Corning™
431846 |
500 ml | Tapón de junta tórica de silicona |
92.99€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
Especificaciones
Transparente | |
4/Paq. | |
Naranja | |
Sí | |
Cilíndrico |
Policarbonato | |
No estéril | |
Esterilizables en autoclave | |
Ancha | |
Polipropileno |