Learn More
SNV Comines™ Batas de algodón para laboratorio
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
25.00€ - 29.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio Xavier |
---|---|
Material | Carbono |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Botones |
N.º de bolsillos | 4 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12150920
|
SNV Comines™
ANTLB00400T1 |
42 |
25.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12160920
|
SNV Comines™
ANTLB00400T2 |
44 |
25.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12120920
|
SNV Comines™
ANTLB00400T3 |
50 |
29.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Color blanco
- Con solapas
- 4 botones
Especificaciones
Bata de laboratorio Xavier | |
Blanco | |
4 | |
100 % algodón |
Carbono | |
Botones | |
2 bolsillos planos, 1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura |