Learn More
Cole-Parmer™ Acoplamientos sanitarios de desconexión rápida CPC™
Integre los desechables con su equipo de procesamiento de acero inoxidable.
Marca: Cole-Parmer™ 31604-26
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conecte estos acoplamientos directamente a los conjuntos de hardware sanitario
- Materiales de la Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Totalmente esterilizable.
- Tanto los acoplamientos como los insertos están disponibles con terminaciones sanitarias estándar para que pueda acoplarlos a su sistema con una junta sanitaria y abrazaderas Tri-Clover.
- Elija entre insertos de acero inoxidable o polisulfona para acoplarlos a los cuerpos de polisulfona.
- Todos los modelos cuentan con juntas de silicona curada al platino de Clase IV según la Farmacopea estadounidense.
- Mezcle ya combine estos cuerpos e insertos con los elementos de acoplamiento de desconexión rápida de polisulfona para una mayor flexibilidad en su sistema de proceso.
Especificaciones
Sanitario × desconexión rápida | |
Polisulfona | |
3/4 pulg | |
Desconexión rápida, conector sanitario |
Esterilizable en autoclave | |
3/4 in | |
Autoclave, e-beam, óxido de etileno o gamma |