Learn More
Cole-Parmer™ Acoplamientos sanitarios de desconexión rápida CPC™
Integre los desechables con su equipo de procesamiento de acero inoxidable.
45.55€ - 60.00€
Especificaciones
Descripción | Sanitario × desconexión rápida |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polisulfona |
Método de esterilización | Autoclave, e-beam, óxido de etileno o gamma |
Tipo de producto | Desconexión rápida, conector sanitario |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13484156
|
Cole-Parmer™
31604-26 |
3/4 in |
45.55€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15417383
|
Cole-Parmer™
31604-28 |
1 pulg |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Conecte estos acoplamientos directamente a los conjuntos de hardware sanitario
- Materiales de la Clase IV de la Farmacopea Estadounidense (USP).
- Totalmente esterilizable.
- Tanto los acoplamientos como los insertos están disponibles con terminaciones sanitarias estándar para que pueda acoplarlos a su sistema con una junta sanitaria y abrazaderas Tri-Clover.
- Elija entre insertos de acero inoxidable o polisulfona para acoplarlos a los cuerpos de polisulfona.
- Todos los modelos cuentan con juntas de silicona curada al platino de Clase IV según la Farmacopea estadounidense.
- Mezcle ya combine estos cuerpos e insertos con los elementos de acoplamiento de desconexión rápida de polisulfona para una mayor flexibilidad en su sistema de proceso.
Especificaciones
Sanitario × desconexión rápida | |
Polisulfona | |
Desconexión rápida, conector sanitario |
Esterilizable en autoclave | |
Autoclave, e-beam, óxido de etileno o gamma |