Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F740h - 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h - /: 230 V, 50Hz ofrece protección segura de muestras y costos de funcionamiento minimizados
Marca:  Eppendorf™ F740340031
15207.62 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15927075
  • 16510.78€ / cada uno
Descripción
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • /: 230 V /50 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 KWh/día
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
740 l
3
Vacío, espuma de poliuretano
Acero con pintura en polvo
LED
62,1 × 86,5 × 139 cm
Protec. contraseña
230 V, 50 Hz
R290 / R170
Muestras (57.600)
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Derecha
Acero inoxidable
5
91,5 × 109,9 × 197,3 cm
No
No disponible
Consume 11,8 KWh/día
De 357 a 366 kg
Desde 18 hasta 30
Certificados
Ver productos accesorios