Learn More
Eppendorf™ Congelador CryoCube™ F740h - 230 V/50 Hz
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h - /: 230 V, 50Hz ofrece protección segura de muestras y costos de funcionamiento minimizados
16510.78€ - 17334.06€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 740 l |
---|---|
Temperatura (valor de referencia) | Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min |
Puertas interiores | 3 |
Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
Interior | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Lado abisagrado | Estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15997065
![]() |
Eppendorf™
F740340011 |
Derecha | 3 |
16510.78€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907075
![]() |
Eppendorf™
F740340021 |
Sujetar con | 3 |
17334.06€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927075
![]() |
Eppendorf™
F740340031 |
Derecha | 5 |
16510.78€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937075
![]() |
Eppendorf™
F740340041 |
Sujetar con | 5 |
17334.06€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Interfaz LED clásico
- Líquidos refrigerantes verdes
- Refrigeración por aire
- /: 230 V /50 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 pies3)
- Consume 11,8 KWh/día
- Capacidad para hasta 57 600 muestras
- Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
- Interior: Acero inoxidable
- Exterior: Acero con pintura en polvo
- Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
Especificaciones
740 l | |
3 | |
Acero inoxidable | |
LED | |
62,1 × 86,5 × 139 cm | |
Protec. contraseña | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Muestras (57.600) |
Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min | |
Vacío, espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
No | |
No disponible | |
Consume 11,8 KWh/día | |
De 357 a 366 kg | |
Desde 18 hasta 30 |