Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Las barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ tienen un perfil liso y redondo. Un agitador de uso general para numerosas aplicaciones
Marca: Fisherbrand™ 001.0127
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- PTFE encapsulado
- Núcleo magnético de Alnico V
- Acabado pulido para reducir la recogida y la contaminación
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ | |
12 mm | |
PTFE con núcleo magnético Alnico V |
De -200 °C a +280 °C | |
127 mm | |
1 |