Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Las barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ tienen un perfil liso y redondo. Un agitador de uso general para numerosas aplicaciones
13.55€ - 14.75€
Especificaciones
Descripción Barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™
Diámetro (métrico) 12 mm
Material PTFE con núcleo magnético Alnico V
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16295711
Ver documentos
Fisherbrand™
001.0120
120 mm 12 mm
14.75€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Añadir a la cesta
16205721
Ver documentos
Fisherbrand™
001.0127
127 mm 12 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • PTFE encapsulado
  • Núcleo magnético de Alnico V
  • Acabado pulido para reducir la recogida y la contaminación
  • Resistencia química total
  • Alta pureza
  • Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
  • Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
Barras de agitación cilíndricas de PTFE Fisherbrand™
PTFE con núcleo magnético Alnico V
De -200 °C a +280 °C
12 mm
1