Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader
GREENER_CHOICE
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca:  Agilent BioTek CYT5FAV-SN
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17227939
  • en la oferta / cada uno
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Torreta de objetivo de 6 posiciones; ampliación de 2,5X a 60X disponible
  • Objetivos de contraste de fase 4X, 10X, 20X y 40X disponibles
  • Agitación lineal, orbital y doble orbital
  • Soporte de análisis y adquisición de imágenes de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación para optimizar los ensayos basados en células y otros
  • Se puede actualizar para agregar la Hybrid Technology patentada para detección multimodo y combina filtros de alto rendimiento con monocromadores de ancho de banda variable para ofrecer versatilidad y rendimiento
  • Los monocromadores para fluorescencia tienen un ancho de banda variable de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para proporcionar la máxima flexibilidad
  • Excitación basada en láser para ensayos AlphaScreen/AlphaLISA
  • El control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación optimizan los ensayos basados en células y otros
  • Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
  • Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, una captura de imágenes y un análisis eficientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lector multimodo de adquisición de imágenes de células
Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV
230 to 999 nm, 1 nm increments
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades
Fluorescence, phase contrast, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield and phase contrast
Un cubo de filtro con dos pares de filtros (azul predeterminado: ex. de 360/40 nm, corte de espejo de 400 nm, em. de 460/40 nm, y verde: ex. de 485/20 nm, corte de espejo de 510 nm, em. de 528/20 nm) y un conjunto de cubos de filtros Alpha; software estándar Gen5
2 bombas de jeringa
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning
1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C)
51.4 cm
44.5 cm
36.3 kg
41.6 cm
250 W max.
Linear, Orbital, Double Orbital
0 to 20%
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2%
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible
5 to 1000 μL, 1 μL increments
CYT5FAV
Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection)
Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option)
20.2 in.
17,5 in
80 lb.
16.4 in.
CE and TUV marked. RoHS compliant.