Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Lector multimodo de adquisición de imágenes de células |
---|---|
Agitación | Linear, Orbital, Double Orbital |
Cámara | Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV |
Intervalo de concentración de CO2 | 0 to 20% |
Intervalo de absorbencia | 230 to 999 nm, 1 nm increments |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17267939
![]() |
Agilent BioTek
CYT5FV-SN |
CYT5FV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17227939
![]() |
Agilent BioTek
CYT5FAV-SN |
CYT5FAV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17287939
![]() |
Agilent BioTek
CYT5FW-SN |
CYT5FW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17247939
![]() |
Agilent BioTek
CYT5FAW-SN |
CYT5FAW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17207969
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MW-SN |
CYT5MW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17227959
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MFW-SN |
CYT5MFW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17267959
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MPW-SN |
CYT5MPW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17287949
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MFAW-SN |
CYT5MFAW |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17287959
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MV-SN |
CYT5MV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17207959
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MFV-SN |
CYT5MFV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17247959
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MPV-SN |
CYT5MPV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17267949
![]() |
Agilent BioTek
CYT5MFAV-SN |
CYT5MFAV |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. The microscopy module offers up to 60x magnification in fluorescence, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield, and phase contrast to address many applications and workflows
The multi-mode detection modules include filter- and monochromator-based fluorescence detection, luminescence, and UV-Vis absorbance detection. Gen5 software provides complete control over all imaging and data capture, plus powerful image and data analysis.
Especificaciones
Lector multimodo de adquisición de imágenes de células | |
Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV | |
230 to 999 nm, 1 nm increments | |
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades | |
Fluorescence, phase contrast, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield and phase contrast | |
2 bombas de jeringa | |
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection) | |
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C) | |
51.4 cm | |
44.5 cm | |
36.3 kg | |
41.6 cm | |
250 W max. |
Linear, Orbital, Double Orbital | |
0 to 20% | |
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2% | |
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible | |
5 to 1000 μL, 1 μL increments | |
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning | |
1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x | |
20.2 in. | |
17,5 in | |
80 lb. | |
16.4 in. | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. |