Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Cell Imaging Multi-Mode Reader
Cytation 5 combines automated microscopy and conventional microplate detection in a configurable, upgradable platform. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek CYT5MV-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Torreta de objetivo de 6 posiciones; ampliación de 2,5X a 60X disponible
- Objetivos de contraste de fase 4X, 10X, 20X y 40X disponibles
- Agitación lineal, orbital y doble orbital
- Soporte de análisis y adquisición de imágenes de células vivas con control de CO2/O2, incubación a 65 °C y agitación para optimizar los ensayos basados en células y otros
- Se puede actualizar para agregar la Hybrid Technology patentada para detección multimodo y combina filtros de alto rendimiento con monocromadores de ancho de banda variable para ofrecer versatilidad y rendimiento
- Los monocromadores para fluorescencia tienen un ancho de banda variable de 9 nm a 50 nm en incrementos de 1 nm para proporcionar la máxima flexibilidad
- Excitación basada en láser para ensayos AlphaScreen/AlphaLISA
- El control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación optimizan los ensayos basados en células y otros
- Cuantificación de proteínas y ácidos nucleicos de bajo volumen (2 μl) con las placas Take3 disponibles
- Software Gen5 potente y fácil de usar con el que se logra una lectura de placas, una captura de imágenes y un análisis eficientes
Especificaciones
Lector multimodo de adquisición de imágenes de células | |
Sony CMOS, 16-bit Gray Scale, Standard or WFOV | |
230 to 999 nm, 1 nm increments | |
Absorbance: 0 to 4 OD; Fluorescence Intensity: 7 decades; Luminesence: >6 decades | |
Fluorescence, phase contrast, brightfield, high contrast brightfield, color brightfield and phase contrast | |
Software estándar Gen5 | |
2 bombas de jeringa | |
End point, kinetic, spectral scanning and well area scanning | |
1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x | |
4-Zone incubation to 65°C with Condensation Control (±0.2°C at 37°C) | |
51.4 cm | |
44.5 cm | |
36.3 kg | |
41.6 cm | |
250 W max. |
Linear, Orbital, Double Orbital | |
0 to 20% | |
Monochromator: ±2 nm; Dispenser: ±1 μL or 2% | |
BioStack and Third Party Automation Compatible; BioSpa 8 Automated Incubator Compatible | |
5 to 1000 μL, 1 μL increments | |
CYT5MV | |
Monochromator: 6- to 384-well plates; Filters: 6-to 1536 well plates; Imaging: 6-to 1536 well plates; Take3 Plate compatible | |
Xenon Flash; 100 mW 680 nm laser (Alpha Detection) | |
Gen5 Microplate Reader and Imager Software included; Gen5 Image+ and Image Prime software available for full image analysis; Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option) | |
20.2 in. | |
17,5 in | |
80 lb. | |
16.4 in. | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. |