Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de sal dipotásica de α-D-galactosa 1-fosfato, 98 %
62.81€ - 1760.76€
CAS 19046-60-7
Fórmula molecular C6H11K2O9P
Peso molecular (g/mol) 336.32
Número MDL MFCD00065475
Clave InChI KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
Sinónimo alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
PubChem CID 131875454
Nombre IUPAC potasio; [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] dihidrógeno fosfato
SMILES [K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10688254
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
337030500
50 mg Frasco de vidrio
62.81€
50 miligramos
10506081
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
337035000
500 mg Frasco de vidrio
418.08€
500 miligramos
10530224
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
337030025
2.5 g Frasco de vidrio
1760.76€
2.50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
19046-60-7
336.32
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
131875454
[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
C6H11K2O9P
MFCD00065475
alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
potasio; [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] dihidrógeno fosfato
Especificaciones
α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
19046-60-7
97.5
Cristales o polvo de cristalina
C6H11K2O9P
alpha-d-galactose-1-phosphate dipotassium salt dihydrate
KCIDZIIHRGYJAE-YGFYJFDDSA-L
potasio; [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il] dihidrógeno fosfato
131875454
98%
(5% aq. soln.) clear, colorless
98%
Incoloro a blanco
100.0
98%
MFCD00065475
(5% in water) Clear colorless
[K+].[K+].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
336.32
426.39
Auténtico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
SENSIBLE A LA HUMEDAD
missing translation for 'einecsNumber' : 242-783-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • a-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate