Learn More
Ácido D(-)-glutámico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 6893-26-1 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
47.60€ - 461.00€
CAS | 6893-26-1 |
---|---|
Peso molecular (g/mol) | 147.13 |
Número MDL | MFCD00063112 |
Clave InChI | WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N |
Sinónimo | d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid |
PubChem CID | 23327 |
ChEBI | CHEBI:15966 |
Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-aminopentanodioico |
SMILES | C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10571861
|
Thermo Scientific Acros
227890050 |
5 g | Frasco de vidrio |
47.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10154760
|
Thermo Scientific Acros
227890250 |
25 g | Frasco de vidrio |
149.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10482421
|
Thermo Scientific Acros
227891000 |
100 g | Frasco de vidrio |
461.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
6893-26-1 | |
MFCD00063112 | |
d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid | |
CHEBI:15966 | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N |
147.13 | |
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N | |
23327 | |
ácido (2R)-2-aminopentanodioico |
Especificaciones
D(-)-Glutamic acid | |
6893-26-1 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C5H9NO4 | |
MFCD00063112 | |
− 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl) | |
d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid | |
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N | |
ácido (2R)-2-aminopentanodioico | |
23327 | |
147.13 | |
Polvo |
99+% | |
200.0°C to 202.0°C | |
0.2% max. (105°C, 3 hrs) | |
99+% | |
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H | |
15, 4505 | |
− 31.30 | |
Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N | |
147.13 | |
CHEBI:15966 | |
≥99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 230-000-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
- D(-)-Glutamic acid