Learn More
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
D(+)-Sacarosa, n.º de CAS 57-50-1, es un disacárido utilizado en una variedad de aplicaciones bioquímicas, como la purificación de proteínas.También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa.
56.60€ - 639.00€
CAS | 57-50-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H22O11 |
Peso molecular (g/mol) | 342.30 |
Número MDL | MFCD00006626 |
Clave InChI | CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N |
Sinónimo | sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand |
PubChem CID | 5988 |
ChEBI | CHEBI:17992 |
Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
SMILES | OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10647421
|
Thermo Scientific Acros
424500010 |
1 kg |
56.60€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10319003
|
Thermo Scientific Acros
424500050 |
5 kg |
173.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10733734
|
Thermo Scientific Acros
424500250 |
25 kg |
639.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La D(+)-sacarosa es un carbohidrato de disacárido
- También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
- La D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
- Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
- También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
57-50-1 | |
342.30 | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
5988 | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
C12H22O11 | |
MFCD00006626 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
CHEBI:17992 | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
Especificaciones
D(+)-Sucrose | |
190.0°C to 192.0°C | |
0.01% max. | |
Auténtico | |
C12H22O11 | |
31,424 | |
+66.3° to +66.8° (25°C, 589nm) (c=26, H2O) | |
Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine | |
OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O | |
342.30 | |
CHEBI:17992 | |
Reactivo ACS | |
0.0008 meq/g max |
57-50-1 | |
Blanco | |
0.03% max. (105°C) | |
Frasco de plástico | |
MFCD00006626 | |
15,9012 | |
sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand | |
CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N | |
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol | |
5988 | |
342.29 | |
0.005% max | |
Crystals |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-334-9