Learn More
Corning™ Kits de inicio de sistemas de recarga DeckWorks™
Contiene un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías
Marca: Corning™ 4134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los kits básicos contienen un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías.
- 10 gradillas vacías con puntas de 10 μl, 200 μl y 300 μl de volumen.
- 8 gradillas vacías con puntas de 1000 μl de volumen.
Especificaciones
De 100 a 1000 μl | |
Natural | |
Recarga | |
Kit de inicio | |
DeckWorks™ |
No estéril | |
Diseñado para permitir maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico | |
Round | |
Sí | |
Polipropileno |