Learn More
Corning™ Kits de inicio de sistemas de recarga DeckWorks™
Contiene un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías
75.21€ - 127.13€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para permitir maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico |
Formato | Recarga |
Estilo de punta | Round |
Envase | Kit de inicio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11373655
|
Corning™
4132 |
De 1 a 200 μl | Amarillo |
75.21€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11353655
|
Corning™
4130 |
De 0,1 a 10 μl | Natural |
75.21€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11393655
|
Corning™
4134 |
De 100 a 1000 μl | Natural |
79.78€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11383655
|
Corning™
4133 |
De 1 a 300 μl | Natural |
127.13€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11363655
|
Corning™
4131 |
De 1 a 200 μl | Natural |
75.21€
1 set |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los kits básicos contienen un sistema de recarga DeckWorks con puntas estándar y gradillas con bisagras vacías.
- 10 gradillas vacías con puntas de 10 μl, 200 μl y 300 μl de volumen.
- 8 gradillas vacías con puntas de 1000 μl de volumen.
Especificaciones
No estéril | |
Recarga | |
Kit de inicio | |
DeckWorks™ |
Diseñado para permitir maximizar el espacio de almacenamiento y ayudar a reducir la producción y los residuos de materiales de plástico | |
Round | |
Sí | |
Polipropileno |