Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adaptadores de entrega rectos con tubos de succión
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
25.00€ - 33.00€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
10131811
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05266001
NS 14/23
25.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Añadir a la cesta
10599741
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05266004
NS 29/32
33.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Añadir a la cesta
10589741
Ver documentos
Lenz Laborglasintrumente
05266002
NS 19/26
29.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adaptadores de administración
  • Recto
  • Con tubo de succión
  • Con toma NS y cono NS
  • Con punta de drenaje
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3