Learn More
SymLine™ Soportes de sobremesa y de pared
Las unidades de llenado se montan ahorrando espacio en su espacio de trabajo. Disponible como conexión especial para HPLC, para la conexión directa a su tubo de residuos.
Marca:  SymLine™ 106455
146.28 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15846394
  • 193.00€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Descripción
  • El montaje de sobremesa se puede integrar en casi todas las áreas de trabajo. Tanto si se utiliza junto con una mesa de trabajo o con una campana extractora de humos, siempre proporciona una transferencia eficaz de residuos líquidos a sistemas de residuos conectados.
  • Montaje de sobremesa plano y colector de residuos de HPLC en uno. Gracias a las conexiones integradas para capilares y tubos, esta instalación solo sobresale ligeramente de la encimera.
  • Con el montaje en pared posterior, puede utilizar la capacidad disponible de su área de trabajo y disponer de más espacio para muestras de laboratorio y configuraciones experimentales. Puede desechar los residuos directamente en la campana extractora de humos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Rosca inferior GL25 (m) a rosca superior GL45 (m)
    Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados
    HDPE-EC
    Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter
    Se puede combinar con 3 y 4 colectores, SafetyWasteCap, embudo de seguridad y sistema de tuberías
    Montaje en escritorio