Learn More
SymLine™ Soportes de sobremesa y de pared
Las unidades de llenado se montan ahorrando espacio en su espacio de trabajo. Disponible como conexión especial para HPLC, para la conexión directa a su tubo de residuos.
120.00€ - 438.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Se puede combinar con 3 y 4 colectores, SafetyWasteCap, embudo de seguridad y sistema de tuberías |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17327419
|
SymLine™
106601 |
GL45 (m), rosca inferior GL 25 (m) | Mount with Mounting Flange, Long Shaft for XL-funnel, two 90° Bends | Soporte de pared |
438.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10243090
|
SymLine™
106450 |
De 32 mm (D.E.) a rosca superior GL 45 | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Montaje en escritorio |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15265134
|
SymLine™
106412 |
6 x UNF 0,6 cm (0,25 pulg.), 1 x NPT 0,3 cm (0,125 pulg.) | Mount with Fittings for Capillary dia. 2.3/3.2 mm and 1 x NPT 1/8 in. Connection on Top, Tube Connector for (ID) dia. 6.4 to 9 mm, Pad dia. 53 mm, Connection to Pipe (OD) 32 mm | Montaje en escritorio |
269.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16313547
|
SymLine™
106616 |
4 x UNF 1/4 pulg 28 G y 2 x NPT de 1/8 pulg | Mount with Pad dia. 53 mm with Connecting Thread GL25 (m) | Montaje en escritorio |
201.89€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15357439
|
SymLine™
106612 |
GL45 | Mount with Mounting Flange for Rear Wall Borehole of 34 to 45 mm | Soporte de pared |
251.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15846394
|
SymLine™
106455 |
Rosca inferior GL25 (m) a rosca superior GL45 (m) | Mount for Desktop Borehole (OD) 35 mm with Counter | Montaje en escritorio |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Especificaciones
Transferencia de líquidos a sistemas de residuos conectados | |
Se puede combinar con 3 y 4 colectores, SafetyWasteCap, embudo de seguridad y sistema de tuberías |