Learn More
Gilson™ Bloque de baño seco digital
Accesorios para la serie de baños secos digitales.
Marca:  Gilson™ 36117130
129.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16318621
  • 181.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-10-2025
Descripción
Accesorio para la serie de baños secos digitales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Serie de baño seco digital Gilson™
24
1.5 mL
24 tubos para centrífuga de 1,5 ml, cónicos
Bloque para baño seco digital
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Gilson™ Bloque de baño seco digital > 24 tubos de centrífuga de 1,5 ml, cónicos