Learn More
Alfa Aesar™ (-)-Diisopropil-L-malato, 97 %
30.74€ - 285.00€
CAS 83541-68-8
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Número MDL MFCD00274300
Clave InChI DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
Sinónimo diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
PubChem CID 11333435
SMILES CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11445067
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
B21960.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11455067
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
B21960.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11465067
SDS Ver documentos
Alfa Aesar™
B21960.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
83541-68-8
216.23
DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
11333435
C10H16O5
MFCD00274300
diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
Especificaciones
(-)-Diisopropyl-L-malate
1.055
C10H16O5
diisopropyl s---malate, --diisopropyl-l-malate, 1,4-diisopropyl 2s-2-hydroxybutanedioate, diisopropyl d-malate, s-diisopropyl malate, diisopropyl-s---malate, l-malic acid diisopropyl ester, s-2-hydroxybutanedioic acid diisopropyl ester
CC(C)O[C@@](CC([O-])=O)(C(C)C)C([O-])=O
216.23
218.25
83541-68-8
236°C to 238°C
MFCD00274300
DQOODBSVDOAUMP-JTQLQIEISA-L
(2S)-2-hidroxibutanodioato de dipropan-2-ilo
11333435
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes