Learn More
Dimetoxidimetilsilano, 95+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1112-39-6 | C4H12O2Si | 120.22 g/mol
45.45€ - 217.00€
CAS | 1112-39-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H12O2Si |
Peso molecular (g/mol) | 120.22 |
Número MDL | MFCD00025691 |
Clave InChI | JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane |
PubChem CID | 66187 |
Nombre IUPAC | dimetoxidimetilsilano |
SMILES | CO[Si](C)(C)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10527020
|
Thermo Scientific Acros
351531000 |
100 mL | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
45.45€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10595290
|
Thermo Scientific Acros
351530010 |
1 L | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
217.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1112-39-6 | |
120.22 | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
66187 | |
CO[Si](C)(C)OC |
C4H12O2Si | |
MFCD00025691 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane | |
dimetoxidimetilsilano |
Especificaciones
Dimethoxydimethylsilane | |
-80.0°C | |
0.8650g/mL | |
−8°C | |
95% min. (GC) | |
(CH3)2Si(OCH3)2 | |
MFCD00025691 | |
dimethyldimethoxysilane, silane, dimethoxydimethyl, kbm 22, unii-a3qdb1rs1c, dimethyl dimethoxysilane, dimethoxy dimethyl silane, a3qdb1rs1c, dimethoxy-dimethylsilane, dimethyl dimethoxy silane, dimethyl dimethoxy silicane | |
JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N | |
dimetoxidimetilsilano | |
66187 | |
95+% |
1112-39-6 | |
De incoloro a amarillo | |
81.0°C to 82.0°C | |
Auténtico | |
C4H12O2Si | |
1.3690 to 1.3710 | |
0.865 | |
Solubility in water: reacts with water to form methanol | |
CO[Si](C)(C)OC | |
120.22 | |
120.23 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.
- No fumar.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 214-189-4
- Dimethoxydimethylsilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2