Learn More
Corning™ Tapón de transferencia aséptica desechable para frascos microportadores, estéril
Los microportadores Corning, disponibles en frascos de 100 g y 500 g pueden estar equipados con estos tapones de transferencia aséptica Corning para evitar la contaminación accidental durante la carga de los biorreactores.
Marca: Corning™ 4626
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Son tapones de transferencia aséptica para tamaños de 100 g y 500 g.
Especificaciones
Tapón de transferencia aséptica desechable de 45 mm | |
Frasco microportador de 100 g | |
Tapón de rosca de transferencia aséptica | |
1/Paq. |
Luer Lock macho con tubos (6,35 mm (1/8 pulg) D.I., 9,53 mm (1/4 pulg) D.E.) | |
Estéril | |
Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables |