Learn More
Corning™ Tapón de transferencia aséptica desechable para frascos microportadores, estéril
Los microportadores Corning, disponibles en frascos de 100 g y 500 g pueden estar equipados con estos tapones de transferencia aséptica Corning para evitar la contaminación accidental durante la carga de los biorreactores.
225.00€ - 255.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca de transferencia aséptica |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Descripción | Tapón de transferencia aséptica desechable de 45 mm |
Material | Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables |
Cantidad | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17760708
|
Corning™
4626 |
Luer Lock macho con tubos (6,35 mm (1/8 pulg) D.I., 9,53 mm (1/4 pulg) D.E.) | Frasco microportador de 100 g |
238.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15810540
![]() |
Corning™
4627 |
MPC con tubos (6,35 mm [1/4 pulg.] D.I., 9,53 mm [3/8 pulg.] D.E.) | Frasco microportador de 100 g |
255.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17802155
|
Corning™
4628 |
MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) | 500 g Microcarrier Bottle |
225.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17892145
|
Corning™
4629 |
MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD) | 500 g Microcarrier Bottle |
242.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Son tapones de transferencia aséptica para tamaños de 100 g y 500 g.
Especificaciones
Tapón de rosca de transferencia aséptica | |
Tapón de transferencia aséptica desechable de 45 mm | |
1/Paq. |
Estéril | |
Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables |