Learn More
Corning™ Tapón de transferencia aséptica desechable para frascos microportadores, estéril
Los microportadores Corning, disponibles en frascos de 100 g y 500 g pueden estar equipados con estos tapones de transferencia aséptica Corning para evitar la contaminación accidental durante la carga de los biorreactores.
Marca: Corning™ 4628
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Son tapones de transferencia aséptica para tamaños de 100 g y 500 g.
Especificaciones
Disposable 45 mm Aseptic Transfer Cap | |
500 g Microcarrier Bottle | |
Aseptic Transfer Screw Cap | |
1/Cs. |
MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD) | |
Estéril | |
Tapón de polipropileno resistente a productos químicos, tubos flexibles termosellables |