Learn More
Sampling Systems™ Cortador Desechable
Ideal para el muestreo de silos de almacenamiento o muestreo de pozos. El Cortador Desechable Sampling Systems™ puede empujarsr manualmente en el líquido que se está muestreando o puede bajarse en el extremo de un alambre.
Brand: Sampling Systems™ 5040A-1000
This item is not returnable.
View return policy
Description
- La bola de plástico del extremo del tomamuestras se empuja fuera del camino cuando se baja el tomamuestras en el producto
- Cuando se retira el tomamuestras, la bola de plástico sella el tomamuestras
- Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
- No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
- No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
Specifications
Achicador | |
No Ponderado | |
Sí | |
40 mm |
HDPE | |
1000 mL | |
965 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction