Learn More
Sampling Systems™ Cortador Desechable
Ideal para el muestreo de silos de almacenamiento o muestreo de pozos. El Cortador Desechable Sampling Systems™ puede empujarsr manualmente en el líquido que se está muestreando o puede bajarse en el extremo de un alambre.
410.00€ - 455.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Achicador |
---|---|
Material | HDPE |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Desechables | Sí |
Longitud (métrico) | 965 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15809341
|
Sampling Systems™
5040A-1000 |
No Ponderado |
410.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15819341
|
Sampling Systems™
5040W-1000 |
Extremo Ponderado |
455.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La bola de plástico del extremo del tomamuestras se empuja fuera del camino cuando se baja el tomamuestras en el producto
- Cuando se retira el tomamuestras, la bola de plástico sella el tomamuestras
- Se elimina el riesgo de contaminación cruzada; el dispositivo se puede utilizar directamente de la bolsa
- No se requiere limpieza antes o después de la toma de muestras
- No hay validación de limpieza (esto es muy caro de configurar y ejecutar)
Especificaciones
Achicador | |
1000 mL | |
965 mm |
HDPE | |
Sí | |
40 mm |