Learn More
3M™ Monos de protección de polipropileno
Proporciona directiva para EPI de Categoría III, protección de tipo 5/6. La serie 4515 del buzo de protección protege de polvos peligrosos tales como las fibras de amianto.
76.50€ - 173.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | SMS, polipropileno |
Color | Red |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Tamaño | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
14840982
|
3M™
7000089631 |
4X-Large | De 78 a 81 in | De 200 a 206 cm | N/A | ||||
14890972
|
3M™
7000089626 |
M | De 66 a 69 pulg | 167 a 176 cm | N/A | ||||
14810982
|
3M™
7000089628 |
XL | De 70 a 74 in | 179 a 187 cm | N/A | ||||
14860972
|
3M™
7000089625 |
Small | 64 to 67 in. | 164 to 170 cm | N/A | ||||
14820982
|
3M™
7000089629 |
2XL | 73/76 pulg | De 186 a 194 cm | N/A | ||||
14830982
|
3M™
7000089630 |
3XL | 76 to 78 in. | 194 to 200 cm | N/A | ||||
14800982
|
3M™
7000089627 |
L | 69 a 71 in | 174 a 181 cm | N/A | ||||
Descripción
- El material transpirable reduce la acumulación de calor y las molestias
- Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de líquido limitadas (Tipo CE 5/6)
- Material SMS de gran resistencia y transpirabilidad de 50 gsm
- Cumple con los requisitos de fugas hacia el interior de EN 1073-2 para protección contra partículas nucleares
- Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras completamente hermético
- Diseño de capucha de dos paneles
- Muñecas, cintura y tobillos elásticos para una mayor comodidad y libertad de movimiento
Especificaciones
Mono de protección | |
SMS, polipropileno | |
Single-use | |
Elastic | |
2 paneles | |
Serged | |
Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6 |
Unisex | |
Red | |
Elástico | |
Elastic | |
Front Zipper with Storm Flap | |
No estéril |