Learn More
DL-Valina, Thermo Scientific™
99.85€ - 370.00€
CAS | 516-06-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
Número MDL | MFCD00004267 |
Clave InChI | KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid |
PubChem CID | 1182 |
ChEBI | CHEBI:27266 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-metilbutanoico |
SMILES | CC(C)C(N)C(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15224924
|
Thermo Scientific Acros
452832500 |
250 g | Frasco de plástico |
99.85€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15204924
|
Thermo Scientific Acros
452830010 |
1 kg | Frasco de plástico |
370.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
516-06-3 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
1182 | |
Ácido 2-amino-3-metilbutanoico |
C5H11NO2 | |
MFCD00004267 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CHEBI:27266 | |
CC(C)C(N)C(O)=O |
Especificaciones
DL-Valine | |
C5H11NO2 | |
dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid | |
CC(C)C(N)C(O)=O | |
117.15 | |
CHEBI:27266 | |
Extra puro |
516-06-3 | |
MFCD00004267 | |
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-amino-3-metilbutanoico | |
1182 | |
117.15 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- DL-Valine