Learn More
Nabertherm™ Drying Oven, TR LS Series with C550 Controller
Achieves and maintains a perfect temperature uniformity. Can be used for various applications such as drying, sterilizing or warm storing.
Marca:  Nabertherm™ TRS245ON
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17338229
  • 12740.00CHF / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-09-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Maximum Temperature: 260°C
  • Working temperature range: + 5°C above room temperature up to 260°C
  • Ovens TR 30 - TR 240 designed as tabletop models
  • Ovens TR 450 and TR 1050 designed as floor standing models
  • Horizontal, air circulation results in temperature uniformity better than +/- 5°C
  • Stainless steel chamber, alloy 304 (AISI)/(DIN material no. 1.4301), rust-resistant and easy to clean
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Large handle to open and close the door
  • Charging in multiple layers possible using removable grids (number of removable grids included, see table to the right)
  • Large, wide-opening swing door, hinged on the right with quick release for models TR 30 - TR 450
  • Double swing door with quick release for TR 1050
  • TR 1050 equipped transport rollers
  • Infinitely adjustable exhaust at the rear wall with operation from the front
  • PID microprocessor control with self-diagnosis system
  • Solid state relays provide for low­noise operation
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Specifica
EN 1539
240 L
167 kg
C550
260°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato