Learn More
Nabertherm™ Horno de secado, serie TR LS con controlador C550
Logra y mantiene una uniformidad perfecta de la temperatura.Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como secado, esterilización o almacenamiento en caliente.
10230.00€ - 13530.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 1539 |
---|---|
Tipo de controlador | C550 |
Temperatura (métrico) | Hasta 260 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17318229
|
Nabertherm™
TRS065ON |
60 L |
10230.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17328229
|
Nabertherm™
TRS125ON |
120 L |
10990.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17338229
|
Nabertherm™
TRS245ON |
240 L |
13530.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Temperatura máxima:de 260 °C
- Intervalo de temperatura de trabajo:5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 260 °C
- Hornos TR 30 - TR 240 diseñados como modelos de sobremesa
- Hornos TR 450 y TR 1050 diseñados como modelos de suelo
- La circulación horizontal del aire produce una uniformidad de la temperatura superior a +/-5 °C
- Cámara de acero inoxidable, aleación 304 (AISI)/(material DIN n.º 1.4301), resistente al óxido y fácil de limpiar
- Solo se utilizan materiales de fibra que no están clasificados como cancerígenos de acuerdo con TRGS 905, clase 1 o 2
- Asa grande para abrir y cerrar la puerta
- Se puede cargar en varias capas mediante rejillas desmontables (número de rejillas desmontables incluidas, consulte la tabla de la derecha)
- Gran puerta con apertura amplia, con bisagras a la derecha y liberación rápida para los modelos TR 30 -TR 450
- Puerta de apertura doble con liberación rápida para TR 1050
- Rodillos de transporte equipados con TR 1050
- Escape sin límite de ajuste en la pared trasera con funcionamiento desde la parte delantera
- Control con microprocesador PID con sistema de diagnóstico automático
- Los relés de estado sólido proporcionan un funcionamiento con poco ruido
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
EN 1539 | |
C550 | |
Hasta 260 °C |